GF00826084
Iron
foil, 100x100mm, thickness 1.5mm, as rolled, 99.5%
Synonyme(s) :
Iron, FE000450
About This Item
Pureté
≥99.5%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 008-260-84
Résistivité
9.71 μΩ-cm
L × l × épaisseur
100 mm × 100 mm × 1.5 mm
Point d'ébullition
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N