Principaux documents
G1652
Sigma-Aldrich
Gold colloid
~0.01% HAuCl4, ~1 A520 units/mL, 17-23 nm mean particle size (monodisperse), 20 nm particle size
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Au
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.97
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Description
<0.01% tannic acid
<0.04% sodium citrate
Forme
dispersion
nanoparticles
Contient
0.02% sodium azide as preservative
Concentration
~0.01% HAuCl4
~1 A520 units/mL
Taille moyenne des particules
17-23 nm (monodisperse)
Taille des particules
20 nm
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Au]
InChI
1S/Au
Clé InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Application
See "Immunocytochemical Methods and Protocols" Lorette C. Javois, chapter 8 (Sigma product I5653) for microscopy related applications.
Adéquation
Suitable for adsorption of biomolecules for labeled probe synthesis.
Forme physique
Colloidal suspension
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable