Principaux documents
E23909
Sigma-Aldrich
Ethyl dichlorothiophosphate
95%
Synonyme(s) :
Ethyl phosphorodichloridothionate
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OP(S)Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.01
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
10 mmHg ( 55 °C)
Niveau de qualité
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.504 (lit.)
pb
55-68 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.353 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOP(Cl)(Cl)=S
InChI
1S/C2H5Cl2OPS/c1-2-5-6(3,4)7/h2H2,1H3
Clé InChI
SMODMOZAUKBGGM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter