DWKWGW234PVENT
Azlon Square Shoulder Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
wide-neck, low-density polyethylene bottle, orange polypropylene closure, capacity 500 mL
Synonyme(s) :
WGW234PVENT
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
low-density polyethylene bottle
orange polypropylene closure
wide-neck
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon WGW234PVENT
Capacité
500 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages