DWKWGW020PML
Azlon DIY Unvented Wash Bottles
low-density polyethylene bottle, capacity 1000 mL
Synonyme(s) :
WGW020PML
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
low-density polyethylene bottle
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon WGW020PML
Capacité
1000 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages