Key Documents
DWKBDD318P
Azlon Graduated Griffin-Style Low Form Beakers
polymethylpentene, capacity 25 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Matériaux
polymethylpentene
Conditionnement
pkg of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon
Conditions de stockage
room temperature
Capacité
25 mL
Catégories apparentées
Application
Ideal for general laboratory use and management of liquid samples
Caractéristiques et avantages
Autoclavable to 150°C