DWKBDA230P
Azlon Straight-sided Beakers
graduated, polypropylene, capacity 600 mL
Synonyme(s) :
BDA230P
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
graduated
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon
Conditions de stockage
room temperature
Capacité
600 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages