DWK241252506
Duran® Dropping Funnel
pressure tubing with pressure equalisation tube
, standard ground cone 14/23, stopcock and key retaining device, capacity 100 mL
Synonyme(s) :
241252506
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 241252506
Capacité
100 mL
Application
Caractéristiques et avantages