DWK217117102
Duran® Flat Bottom Flask
narrow-mouth neck, WITH BEADED RIM
Synonyme(s) :
217117102
About This Item
Matériaux
flat bottom
narrow-mouth neck
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 217117102
Capacité
4000 mL
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
DWK217117102-1EA |