DWK216781409
Duran® Volumetric Flask
graduated, WHITE GRADUATION, WITH ONE GRADUATION MARK, class A, Batch Certificate, Octagonal PE Stopper, joint: ST/NS 10/19
Synonyme(s) :
216781409
About This Item
Produits recommandés
Joint
joint: ST/NS10/19
Caractéristiques
class A
graduated WHITE GRADUATION, WITH ONE GRADUATION MARK
Conditionnement
pkg of 2 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 216781409
Capacité
25 mL
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages