DWK213942406
DURAN® Super duty measuring cylinder low form
glass cylinder, cylinder capacity (100 mL), class A, with certificate
Synonyme(s) :
213942406
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass cylinder
Caractéristiques
class A with certificate
Conditionnement
case of 2 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 213942406
cylinder capacity
(100 mL)