CLS948042
Pyrex® Filter tube/thimble
I.D. × L 44 mm × 160 mm
Synonyme(s) :
Corning® 9480
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Conditionnement
case of 1
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 9480-42
D.I. × L
44 mm × 160 mm
Diam. du filtre
42 mm
Tige, D.E. × L
8 mm × 75 mm
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
CLS948042-1EA | 4061825884752 |