CLS707101
Pyrex® VISTA™ volumetric pipette, Class A
volume 1 mL
Synonyme(s) :
Corning® 70710
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass
Caractéristiques
class A
graduation
Conditionnement
case of 12 ea
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 70710-1
Plage de mesure du volume
1 mL
Capacité
1 mL