CLS49951L
Pyrex® wide-mouth graduated Erlenmeyer flask with screw-cap
capacity 1,000 mL
Synonyme(s) :
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 4995
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
polypropylene cap
screw top cap
wide-mouth
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap
closure type Screw cap
Conditionnement
case of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 4995-1L
Capacité
1,000 mL