CLS306250
Pyrex® class A serialized/certified single metric scale graduated cylinder
volume 50 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3062
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
subdivision 1.0 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3062-50
tol. measuring range
0.25 mL
Volume
50 mL
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
CLS306250-1EA | 4061833874974 |