CLS15953X
Pyrex® solution bottle
capacity 13,250 mL, Bottle shape
Synonyme(s) :
glass bottle
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Caractéristiques
autoclavable
cap: no
Conditionnement
case of 4 ea
pack of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 1595-3X
Disponibilité
not available in EU
Diam. du col du flacon
~45 mm
Capacité
13,250 mL
Diam. × H
238 mm × 445 mm