CDS013249
2,4-dichloropyrimidine-5-sulfonyl chloride
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4HCl3N2O2S
Poids moléculaire :
247.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Clc1ncc(c(Cl)n1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C4HCl3N2O2S/c5-3-2(12(7,10)11)1-8-4(6)9-3/h1H
Clé InChI
ZPTJJFUQGKXOKC-UHFFFAOYSA-N