CDS004757
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6F3NO2
Poids moléculaire :
205.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Nc1cc(ccc1C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C8H6F3NO2/c9-8(10,11)5-2-1-4(7(13)14)3-6(5)12/h1-3H,12H2,(H,13,14)
Clé InChI
RVYKHFGOJJKVNB-UHFFFAOYSA-N