CDS003868
3,5-difluorothiophenol
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4F2S
Poids moléculaire :
146.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Fc1cc(F)cc(S)c1
InChI
1S/C6H4F2S/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H
Clé InChI
LFYVNHDFVIPZHV-UHFFFAOYSA-N