Principaux documents
BR708122
Discharge tube with recirculation valve for Dispensette® S
Trace Analysis, 10 mL, PT/IR spring, L 90 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Matériaux
ETFE cap
Fabricant/nom de marque
BRAND 708122
Conditionnement
1 ea of
Longueur
90 mm
Capacité
10 mL
Description générale
With recirculation valve
Informations légales
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG