Principaux documents
B4201
Sigma-Aldrich
1,2,3-Benzenetricarboxylic acid hydrate
98%
Synonyme(s) :
Hemimellitic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H3(CO2H)3·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.14 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
crystals
Pf
190-192 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O.OC(=O)c1cccc(C(O)=O)c1C(O)=O
InChI
1S/C9H6O6.H2O/c10-7(11)4-2-1-3-5(8(12)13)6(4)9(14)15;/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);1H2
Clé InChI
DYDNZUYNRZENMU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable