ALD00536
Serine Hydrolase Inhibitor-13
Synonyme(s) :
tert-Butyl 4-(4-methyl-1H-pyrazole-1-carbonyl)piperazine-1-carboxylate, SHI-13
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Chaîne SMILES
O=C(N1CCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC1)N2N=CC(C)=C2
InChI
1S/C14H22N4O3/c1-11-9-15-18(10-11)12(19)16-5-7-17(8-6-16)13(20)21-14(2,3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
Clé InChI
HJQWRDQCFRVZTL-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable