Key Documents
A66804
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-naphthoic acid
technical grade, 80%
Synonyme(s) :
2-Amino-3-carboxynaphthalene, 2-Aminonaphthalene-3-carboxylic acid, 3-Amino-2-naphthalenecarboxylic acid, beta-Naphthylamine-3-carboxylic acid
About This Item
Formule linéaire :
H2NC10H6CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.19
Numéro Beilstein :
744099
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Pureté
80%
Forme
powder, crystals or chunks
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
yellow to olive green
Pf
212-215 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Nc1cc2ccccc2cc1C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO2/c12-10-6-8-4-2-1-3-7(8)5-9(10)11(13)14/h1-6H,12H2,(H,13,14)
Clé InChI
XFXOLBNQYFRSLQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable