Key Documents
936553
Sigma-Aldrich
(S,R,S)-AHPC-acetamido-O-PEG4-C1-acid
≥95%
Synonyme(s) :
(S,R,S)-AHPC-acetamido-O-PEG4-C1-acid, (S)-19-[[(2S,4R)-4-Hydroxy-2-[[4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl]carbamoyl]pyrrolidin-1-yl]carbonyl]-20,20-dimethyl-17-oxo-3,6,9,12,15-pentaoxa-18-azahenicosanoic acid, L-Prolinamide, N-(16-carboxy-1-oxo-3,6,9,12,15-pentaoxahexadec-1-yl)-3-methyl-L-valyl-4-hydroxy-N-[[4-(4-methyl-5-thiazolyl)phenyl]methyl]-, (4R)-
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C34H50N4O11S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
722.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
ligand
VH032
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
solid (or Chunk(s))
Couleur
off-white to light yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C([C@@H](NC(COCCOCCOCCOCCOCC(O)=O)=O)[C@](C)(C)C)(=O)N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C=C2)C3=C(C)N=CS3)=O)C[C@@H](O)C1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable