936197
AdQPhos Pd G3
Synonyme(s) :
AdQPhos G3 Palladacycle, AdQPhos Palladacycle
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90%
Niveau de qualité
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Cross Couplings
Groupe fonctionnel
(palladium)
phosphine
Chaîne SMILES
CS(O[Pd]1([P](C23C[C@H]4C[C@H](C[C@H](C4)C3)C2)(C56C[C@H]7C[C@H](C[C@H](C7)C6)C5)c8cccc8)[NH2]C(C=CC=C9)=C9C%10=C1C=CC=C%10)(=O)=O.c%11(C%12=CC=CC=C%12)c(C%13=CC=CC=C%13)c(C%14=CC=CC=C%14)c(C%15=CC=CC=C%15)c%11C%16=CC=CC=C%16.[Fe]
Description générale
Further, by merging with micellar catalysis, this catalytic system demonstrated the feasibility of enabling α-arylation reactions under mild aqueous conditions. This approach provides an environmentally benign alternative to toxic/hazardous solvents like 1,4-dioxane or NMP, bringing modern organic synthesis closer to being ideally sustainable.
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable