928690
Microdot tips
Stainless Steel, clear 27G, 0.50"
Synonyme(s) :
3D bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
About This Item
Produits recommandés
Description
Microdot tips, Stainless Steel, 27G, 0.50" ID 0.008" 50/box
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :