Principaux documents
924415
Sigma-Aldrich
Sodium 2-methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylate
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H6NNaO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai
≥95%
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(C(CS1)N=C1C)O[Na]
InChI
1S/C5H7NO2S.Na/c1-3-6-4(2-9-3)5(7)8;/h4H,2H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
Clé InChI
KDIYEJLRFZLXKU-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Sodium 2-methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylate is a building block that can be used in the synthesis of Methylthiazolinyl-S-NAC in combination with other reagents to produce thioester-linked product. It is often used in the chemical synthesis of specific enzyme substrates and standards for biochemical research and analysis.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable