Key Documents
919748
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-(phenol-3,5-13C2,2,6-d2)
≥95 atom % 13C, ≥70 atom % D, ≥90% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C2C7D2H9NO3
Poids moléculaire :
185.19
Code UNSPSC :
12352112
Pureté isotopique
≥95 atom % 13C
≥70 atom % D
Pureté
≥90% (CP)
Forme
powder
Changement de masse
M+4
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1