Principaux documents
901766
Sigma-Aldrich
tert-Butyl-13C4-amine
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
(13CH3)313CNH2
Code UNSPSC :
12352116
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥97% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[13CH3][13C](N)([13CH3])[13CH3]
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-36.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-38 °C - closed cup