901117
trans-Bis(tricyclopentylphosphine)(2-methylphenyl)nickel(II) chloride
Synonyme(s) :
trans-(PCyp3)2Ni(o-tolyl)Cl
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder or solid
Pertinence de la réaction
core: nickel
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Cross Couplings
Pf
156-161 °C
Chaîne SMILES
CC1=[C-]C=CC=C1.P(C2CCCC2)(C3CCCC3)C4CCCC4.P(C5CCCC5)(C6CCCC6)C7CCCC7.[Ni+2].[Cl-]
Application
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
The Jamison group has developed a library of bench-stable phosphine-containing nickel(II) precatalysts that are converted into active catalysts in situ.
The Jamison group has developed a library of bench-stable phosphine-containing nickel(II) precatalysts that are converted into active catalysts in situ.