Principaux documents
900316
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide-co-glycolide)
lactide:glycolide 65:35, viscosity 0.6 dL/g 
Synonyme(s) :
PLGA
About This Item
Formule linéaire :
CH3(C2H2O2)m(C3H4O2)nCH3
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
granular
Ratio alimentaire
lactide:glycolide 65:35
Viscosité
0.6 dL/g
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.