Principaux documents
89025
Sigma-Aldrich
Copper(I) thiophenolate
≥98.0% (RT)
Synonyme(s) :
PhSCu, Copper(I) thiophenoxide, Phenylthiocopper(I), Thiophenol copper(I) salt
About This Item
Formule linéaire :
C6H5SCu
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.71
Beilstein:
3709171
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (RT)
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: copper
reagent type: catalyst
Pf
280 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cu]Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S.Cu/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
Clé InChI
PNNJYDODNCALKD-UHFFFAOYSA-M
Application
Reagents used as the source of nucleophilic phenyl sulfide for preparation of lithiumalkyl(phenylthio)cuprates and organophosphinecopper(I) phenylthiolatecomplexes
Autres remarques
Reagent for the simple preparation of lithium (phenylthio)alkyl-cuprates from lithium alkyls, used for conjugate addition to α,β-enones
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
E.J. Corey et al.
Tetrahedron Letters, 4597-4597 (1978)
E. Piers et al.
The Journal of Organic Chemistry, 40, 2694-2694 (1975)
Majetich, G.; Song, J. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 1030-1030 (1993)
P.A. Wender et al.
Tetrahedron Letters, 1245-1245 (1977)
G.H. Posner et al.
Synthesis, 662-662 (1974)