809462
Silver nanospheres
60 nm (APS), 1.10 mg/mL in water, BPEI functionalized
About This Item
Produits recommandés
Description
Hydrodamnic Diameter = 142.0 nm
Particle Conentration: 2.0E+11 particles/ml
Zeta Potential = 40.0 mV
Forme
dispersion
nanospheres
Concentration
1.10 mg/mL in water
Superficie
5.7 m2/g
Taille moy. des particules
60 nm (diameter, TEM)
pH
9.3
λmax
496 nm
Groupe fonctionnel
BPEI
Température de stockage
2-8°C
Application
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable