Principaux documents
797650
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-d5-ethan-1,1,2,2-d4-ol
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
C6D5CD2CD2OH
Poids moléculaire :
131.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
98% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+9
Chaîne SMILES 
OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2,7D2
Clé InChI
WRMNZCZEMHIOCP-NVLGFDPUSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup