Principaux documents
797464
Sigma-Aldrich
7-Amino-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H20N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Couleur
faint yellow
Groupe fonctionnel
ether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC(CO1)CC21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H20N2O3/c1-10(2,3)16-9(14)13-6-11(7-13)4-8(12)5-15-11/h8H,4-7,12H2,1-3H3
Clé InChI
DJQMEIQMZYMIIH-UHFFFAOYSA-N
Application
Spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers, which provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Articles
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.