Principaux documents
796638
Sigma-Aldrich
2-(4-Methyl-1-piperidinyl)ethanamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H18N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CC1CCN(CCN)CC1
InChI
1S/C8H18N2/c1-8-2-5-10(6-3-8)7-4-9/h8H,2-7,9H2,1H3
Clé InChI
BTEYOILJVIONOI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable