796344
Silver nanospheres
80 nm avg. part. size, 0.02 mg/mL in water, PEG functionalized
About This Item
Produits recommandés
Forme
nanospheres
Concentration
0.02 mg/mL in water
Taille moy. des particules
80 nm
λmax
470 nm
Groupe fonctionnel
PEG
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable