794503
Ritter Trifluoroiodomethane-DMSO Reagent
Synonyme(s) :
2DMSO-CF3I, DMSO-trifluoromethyl iodide adduct
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n/D 1.466
Densité
1.529 at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
iodo
sulfoxide
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)I.CS(C)=O.CS(C)=O
InChI
1S/2C2H6OS.CF3I/c2*1-4(2)3;2-1(3,4)5/h2*1-2H3;
Clé InChI
MMNWUCHAIFIKKV-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
214.0 °F
Point d'éclair (°C)
101.11 °C