777188
12-Pentafluorophenoxydodecylphosphonic acid
99% (GC)
Synonyme(s) :
P-[12-(2,3,4,5,6-Pentafluorophenoxy)dodecyl]phosphonic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99% (GC)
Forme
powder
Pf
80-85 °C
Chaîne SMILES
OP(O)(=O)CCCCCCCCCCCCOc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C18H26F5O4P/c19-13-14(20)16(22)18(17(23)15(13)21)27-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-28(24,25)26/h1-12H2,(H2,24,25,26)
Clé InChI
ULXYEINUTVZCLX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable