Key Documents
776564
Sigma-Aldrich
Boc-Val-Gly-OH
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H22N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
100-110 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(O)CNC([C@H](C(C)C)NC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C12H22N2O5/c1-7(2)9(10(17)13-6-8(15)16)14-11(18)19-12(3,4)5/h7,9H,6H2,1-5H3,(H,13,17)(H,14,18)(H,15,16)/t9-/m0/s1
Clé InChI
BWPKSNMGVTYXQQ-VIFPVBQESA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable