7700NG6
Conjugated Polymer Nanoparticle (CPN)
fluorescence λem 770 nm (IR-I), carboxy-NHS-amine functionalized, 1 ea of 30 μg antibody kit
Synonyme(s) :
CPN™ 30-minute conjugation kit
About This Item
Conditionnement
1 ea of 30 μg antibody kit
Fluorescence
λem 770 nm (IR-I)
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Informations légales
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
7700NG6-1EA | 4065268870471 |