Key Documents
769746
Sigma-Aldrich
Methyl 3-hydroxybutyrate
≥95.0% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CH2COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Chaîne SMILES 
O=C(OC)CC(O)C
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3
Clé InChI
LDLDJEAVRNAEBW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
remarks on GC: no single impurity > 1.0%
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
321.8 °F
Point d'éclair (°C)
161 °C