Principaux documents
765236
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxyethane-d10
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
CD3OCD2CD2OCD3
Poids moléculaire :
100.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥99 atom % D
Essai
≥98% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+10
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(OC([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
Clé InChI
XTHFKEDIFFGKHM-MWUKXHIBSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
41.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
5 °C - closed cup