Key Documents
759821
1,1-Dibutyl-d18-3-octadecylurea
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)17NHCON((CD2)3CD3)2
Poids moléculaire :
442.86
Code UNSPSC :
12352005
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Pureté
≥98% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+18
Chaîne SMILES 
O=C(N(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])NCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable