757748
Poly(ethylene glycol) [N-(2-maleimidoethyl)carbamoyl]methyl ether 2-(biotinylamino)ethane
average Mn 5,400
Synonyme(s) :
Biotin polyoxyethylene maleimide, Biotin-PEG, Biotin-PEG-maleimide, Biotinylated PEG
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Poids mol.
PEG average Mn 5,000 (n~110)
average Mn 5,400
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Pf
47-52 °C
Extrémité Ω
maleimide
Extrémité α
biotin
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Température de stockage
−20°C
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable