Key Documents
755753
Sigma-Aldrich
Chromium(0) hexacarbonyl
packaged for use in deposition systems
Synonyme(s) :
Chromium(0) hexacarbonyl, Chromiumhexacarbonyl, Hexacarbonylchromium(0)
About This Item
Formule linéaire :
Cr(CO)6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.06
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Densité de vapeur
7.6 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 36 °C)
Forme
powder, crystals or chunks
Pertinence de la réaction
core: chromium
Pf
>150 °C (dec.) (lit.)
Densité
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.Cr/c6*1-2;
Clé InChI
KOTQLLUQLXWWDK-UHFFFAOYSA-N
Application
Chromiumhexacarbonyl is a volatile; air stable precursor of Chromium(0); widely used for thin film deposition - ALD and CVD. The thin films can be grown at room temperature and low pressure by laser CVD .
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Wang, S-C.; Lin H-T.; Nayak, P. K.; Chang, S-Y.; Huang, J-L.
Thin Solid Films, 518, 7360-7360 (2010)
Cheng, R.; Borca, C. N.; Dowben, P. A.; Stadler, S,; Idzerda, Y. U.
Applied Physics Letters, 78, 521-521 (2001)
Sousa, P. M.; Silvestre, A. J.; Conde, O.
Thin Solid Films, 519, 3653-3653 (2011)
Maruyama, T.; Akagi, H.;
Journal of the Electrochemical Society, 143, 1955-1955 (1996)