Principaux documents
75570
Sigma-Aldrich
Triethyl orthobenzoate
≥95.0% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C(OC2H5)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.30
Numéro Beilstein :
645341
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.472 (lit.)
n20/D 1.472
Point d'ébullition
239-241 °C (lit.)
80 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
phenyl
Chaîne SMILES 
CCOC(OCC)(OCC)c1ccccc1
InChI
1S/C13H20O3/c1-4-14-13(15-5-2,16-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h7-11H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
BQFPCTXLBRVFJL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
206.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
97 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter