Principaux documents
745081
Sigma-Aldrich
1-(Azidomethyl)-2-chlorobenzene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Chlorobenzyl azide solution, o-Chlorobenzyl azide solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6ClN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.60
Beilstein:
2719059
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
liquid
Essai:
≥97.0% (HPLC)
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Concentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impuretés
≤2.0% water
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Clc1ccccc1CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H6ClN3/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-11-9/h1-4H,5H2
Clé InChI
BOSNISRGGXSMHE-UHFFFAOYSA-N