Principaux documents
734381
Sigma-Aldrich
2-Methylpropene-13C4 (gas)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Isobutylene-13C4
About This Item
Formule linéaire :
(13CH3)213C=13CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
98% (CP)
Forme
gas
pb
-6.9 °C (lit.)
Pf
-140 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[13CH3][13C]([13CH3])=[13CH2]
InChI
1S/C4H8/c1-4(2)3/h1H2,2-3H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clé InChI
VQTUBCCKSQIDNK-JCDJMFQYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameGas cylinder
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-112.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-80 °C - closed cup