Principaux documents
730696
Sigma-Aldrich
Diethylamine-13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
(13C2H5)2NH
Poids moléculaire :
77.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
98% (CP)
Forme
liquid
pb
55 °C (lit.)
Pf
-50 °C (lit.)
Densité
0.745 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH2]N[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clé InChI
HPNMFZURTQLUMO-JCDJMFQYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-9.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-23 °C - closed cup